Kluczowe dokumenty
Z163600
Sigma-Aldrich
MiniPax® absorbent packets
molecular sieves, weight 0.5 g (desiccant), L × W 5/8 in. × 1 1/16 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
24141516
producent / nazwa handlowa
Multisorb 02-00041AG102
dł. × szerokość
5/8 in. × 1 1/16 in.
masa
0.5 g (desiccant)
Opis ogólny
MiniPax® packets are compact, extremely durable, non-dusting, and non-linting with high water vapor trasmission rate and controlled porosity. The packets take up little space in packaging and have a high moisture adsorbing capacity.
Envelopes are formed from sheet of polyethylene fibers has high wet strength and is permeable to both gases and odors. Indicating MiniPax® contain cobalt chloride and should not be used for food or pharmaceutical applications.
  • Compact - The low profile and compact shape of MiniPax® packets saves space and displaces a minimum amount of product. Its flat contour eliminates any potential confusion with a capsule or a pill
  • Maximum surface exposure - The exceptionally narrow seal skirt on only two ends gives MiniPax® packets an unusually large adsorptive surface area for its overall size
  • Integral window - An integral transparent strip permits observation of the contained adsorbent and allows effective use of indicating desiccants to show when moisture has been adsorbed and desiccant should be replaced
Informacje prawne
MiniPax is a registered trademark of Multisorb Technologies, Inc.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z163600-100EA4061833307649