Z154563
Positioning collar
PTFE/Glass composite, fits shaft o.d., 10 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
PTFE gasket
Właściwości
fits shaft o.d. 10 mm
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 812710
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Designed for use with stirring shafts to position shaft in bearing and prevent it from dropping into flask. Gasket prevents scratching bearing and acts as a dust cover.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)