Z152994
Thermolyne® 45500 temperature controller
AC/DC input 120 V AC
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Barnstead International CN45515
Opis ogólny
Doskonały do stosowania z płaszczami i taśmami grzewczymi, małymi łaźniami wodnymi i małymi elementami grzewczymi. Wykorzystuje bezstopniową regulację czasu włączenia/wyłączenia. Wbudowana kontrolka cyklu i włączenia zasilania. Jedno standardowe gniazdo podwójne z tyłu obudowy. Kompensuje wahania temperatury otoczenia i napięcia sieciowego. W komplecie 3-żyłowy przewód o długości 5 stóp z wtyczką. Maks. prąd obciążenia: 15 A.
Informacje prawne
Thermolyne is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)