Key Documents
Z150096
Sigma-Aldrich
Pressure relief valve for Kilo-Lab® cylinders
brass, NPTM 1/4 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.43
Materiały
brass
gwint zewn.
1/4 in.
Opis ogólny
Set to release at 200psi.
Informacje prawne
Kilo-Lab is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)