Z146552
Ace Rotary-Evaporator/Freeze-Drying Flask Adapter Head W/ O-ring
joint: ST/NS 29/42
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS29/42
opis
with FETFE®
O-ring.
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 703023
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kołnierz z dwoma szlifowanymi płaskimi powierzchniami naprzeciwko siebie umożliwia przejście nylonowych elementów ustalających na głowicy adaptera. O-ring w rowkach głowicy i kolby zapewnia próżniowe uszczelnienie po obróceniu głowicy o 90° w dowolnym kierunku. Nie wymaga smaru, sprężyn ani zacisków. Kolby sprzedawane oddzielnie.
Informacje prawne
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)