Kluczowe dokumenty
Z131296
Sigma-Aldrich
Nalgene® volumetric flask
volume 1,000 mL, accuracy: 0.60 mL, translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Synonim(y):
kolba plastikowa, kolby plastikowe, nalgen
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
long
translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Połączenie
joint threaded neck28 mm
sterylność
non-sterile
Właściwości
accuracy class B
closure type Screw cap
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 4000-1000
zakres pomiaru objętości
1,000 mL, accuracy: 0.60 mL
pojemność
1000 mL
Opis ogólny
Gravimetrically calibrated TC/TD at 20°C individually, then marked with a permanent color graduation line. Meet Class B accuracy requirements of ASTM E288 and ISO Standard 384. No meniscus to confuse readings. Oval marking spot. Linerless PP screw closure. Leakproof and autoclavable.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)