Z131288
Nalgene® volumetric flask
volume 500 mL, accuracy: 0.40 mL, translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Synonim(y):
nalgene, plastic flask, plastic flasks
About This Item
Polecane produkty
Materiały
long
translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Połączenie
joint threaded neck24mm
sterylność
non-sterile
Właściwości
accuracy class B (ASTM E288 and ISO Standard 384)
closure type Screw cap
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 4000-0500
zakres pomiaru objętości
500 mL, accuracy: 0.40 mL
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)