Z130931
Nalgene® Griffin beakers
capacity 50 mL, translucent polypropylene
Synonim(y):
PP beaker, nalgene PP beaker
About This Item
Polecane produkty
Materiały
translucent polypropylene
Właściwości
graduations
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 1201-0050
pojemność
50 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Low form. With silk-screened graduations, Nalgene catalog number, size and resin codes, max. use temp., and "no flame" symbol. Meet the ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy. Chemically resistant. Autoclavable. Not for use on a hot plate.
Inne uwagi
Browse all plastic beakers
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Acta biomaterialia, 62, 397-417 (2017-08-19)
This article reports anodization of Mg in KOH electrolyte and the associated surface, degradation, and biological properties for bioresorbable implant applications. The preparation procedures for electrodes and anodization setup significantly enhanced reproducibility of samples. The results of anodization performed at