Kluczowe dokumenty
Z126101
Sigma-Aldrich
Ace vacuum trap with threaded nylon bushing
O.D. 90 mm, L 350 mm, inner tube O.D. 24 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8746-54
Długość
350 mm
śr. zewn.
90 mm
śr. zewn. rurki wewnętrznej
24 mm
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)