Kluczowe dokumenty
Z104647
Sigma-Aldrich
LDPE wash bottles
Narrow-mouth, capacity 500 mL
Synonim(y):
bottle lab, laboratory bottles, wash bottle
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.17
Materiały
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
natural bottle
polypropylene cap
Połączenie
Joints threaded neck (38)
Właściwości
label no label
vented
with cap
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F11618-0016
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Consist of one-piece cap and nozzle plus delivery tube. Deliver single drops or a needle-sharp stream. Tip may be cut to increase delivery amounts. Polyallomer cap.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)