Z103292
Storage bottles without joints
capacity 250 mL, PTFE stopcock
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
PTFE stopcock
colorless bottle
glass bottle
round bottle
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
250 mL
rozmiar kurka
2 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Clear glass, with stopcock-equipped septum-inlet.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z103292-1EA | 4061833639603 |