Kluczowe dokumenty
Y906778
Sigma-Aldrich
Valve
stainless steel diaphragm, for CGA 660 right angle path, external, right hand thread
About This Item
Kod UNSPSC:
12142200
Materiały
stainless steel diaphragm
Poziom jakości
Parametry
2640 psi max. pressure
Długość
4.62 in.
masa
586 g
dopasowywanie
for CGA 660 right angle path, external, right hand thread
Powiązane kategorie
Inne uwagi
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)