Kluczowe dokumenty
Y906506
Sigma-Aldrich
Valve
stainless steel bellows, 1/4 in. NPT straight path, external
About This Item
Kod UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Materiały
stainless steel bellows
Poziom jakości
Parametry
1000 psi max. pressure
Długość
1.9375 in.
masa
133 g
dopasowywanie
1/4 in. NPT straight path, external
Powiązane kategorie
Inne uwagi
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)