Kluczowe dokumenty
WHAGN203NPUAQUSP
Whatman® Mini-UniPrep® G2 standard septum starter pack
supplied with single vial compressor, PVDF membrane, pore size 0.45 μm, clear vial color, pack of 100
Synonim(y):
filtr bezstrzykawkowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
PVDF membrane
borosilicate glass housing
borosilicate glass plunger (inner storage vial)
polypropylene cap
polypropylene plunger (outer housing)
silicone septa (with PTFE liner)
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap
graduations: no
nominal force to compress: approximately 25 lb / 11.3 kg
once compressed, equivalent in size to 12 x 32 mm vial
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman Article No. 29012777 (US reference)
Whatman GN203NPUAQUSP
Parametry
50 °C temperature (122 °F) (maximum)
pojemność filtra
500 μL
kolor
clear vial color
wielkość porów
0.45 μm
Opis ogólny
2857 G 2 to uniwersalny filtr bezstrzykawkowy z komorą ze szkła borokrzemianowego. Zastępuje filtry strzykawkowe do przygotowywania próbek UHPLC/HPLC z użyciem autosamplera, zapewniając łatwiejszą obsługę i mniejszą liczbę elementów eksploatacyjnych. Przekształć przygotowywanie próbek HPLC i UHPLC za pomocą naszych filtrów bezstrzykawkowych 2857 G2. Filtry te łączą cztery kroki w jednym, oferując szybkie, wydajne i mniej marnotrawne rozwiązanie do filtracji próbek przed chromatografią.
Jak działa filtr bezstrzykawkowy 2857
Filtry bezstrzykawkowe 2857 G2 mogą być używane ręcznie lub z multikompresorem. Multikompresor pozwala na przetwarzanie wielu próbek filtracyjnych, dodatkowo skracając czas przygotowania próbki do analizy chromatograficznej.
Korzystanie z filtra bezstrzykawkowego 2857 G2 jest łatwe. Jeśli nie używasz multikompresora, po prostu umieść próbkę w urządzeniu 2857, włóż tłok i ściśnij. Próbka jest filtrowana szybko i łatwo. Unikalna konstrukcja pozwala na wtłoczenie ciekłej próbki do zbiornika tłoka. Nadmiar powietrza wydostaje się przez otwór odpowietrzający, dopóki uszczelka nie zostanie zatrzaśnięta. Filtr bezstrzykawkowy 2857 może być następnie używany w autosamplerze.
Cechy i korzyści
  • Zawiera zintegrowaną fiolkę z autosamplerem, tłok z dołączoną membraną filtrującą oraz przegrodę/nakrętkę.
  • Fiolki ze szkła borokrzemianowego eliminują wymywalne substancje na bazie tworzyw sztucznych, które mogą pochodzić z fiolek polipropylenowych.
  • Zaprojektowane do przechowywania do 0,5 ml niefiltrowanej próbki, którą można następnie załadować bezpośrednio do autosamplera.
  • Łatwo sprawdzić, kiedy próbka została przefiltrowana
  • Szeroka gama membran o wielkości porów 0,2 i 0,45 µm spełniających określone wymagania
  • Dostępne również w bursztynowym szkle dla próbek wrażliwych na światło
Informacje prawne
Mini-UniPrep is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ingo Thievessen et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(11), 4555-4567 (2015-07-22)
Vinculin is filamentous (F)-actin-binding protein enriched in integrin-based adhesions to the extracellular matrix (ECM). Whereas studies in 2-dimensional (2D) tissue culture models have suggested that vinculin negatively regulates cell migration by promoting cytoskeleton-ECM coupling to strengthen and stabilize adhesions, its
Mario Torrado et al.
BioMed research international, 2015, 263151-263151 (2015-07-30)
Spontaneous self-terminating atrial fibrillation (AF) is one of the most common heart rhythm disorders, yet the regulatory molecular mechanisms underlying this syndrome are rather unclear. MicroRNA (miRNA) transcriptome and expression of candidate transcription factors (TFs) with potential roles in arrhythmogenesis
Simone Maschauer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(14), 4026-4033 (2015-02-19)
The neurotensin receptor 2 (NTS2) is an attractive target for cancer imaging, as it is overexpressed in a variety of tumor types including prostate, pancreas and breast carcinoma. The aim of this study was the development of the first NTS2
Cornelia Podjaski et al.
Brain : a journal of neurology, 138(Pt 6), 1598-1612 (2015-04-24)
Blood-brain barrier function is driven by the influence of astrocyte-secreted factors. During neuroinflammatory responses the blood-brain barrier is compromised resulting in central nervous system damage and exacerbated pathology. Here, we identified endothelial netrin 1 induction as a vascular response to
Daniel Senfter et al.
Human molecular genetics, 24(13), 3689-3698 (2015-04-03)
Invasive colorectal cancer is associated with poor prognosis requiring treatment with systemic chemotherapies usually including 5-fluorouracil. A consequence of prolonged treatment is the acquisition of resistance eventually resulting in the recurrence of highly metastatic cancer cells. To address the relationship