Kluczowe dokumenty
WHA99102502
Whatman® UNIFLO® 25 syringe filters
Nylon membrane, pore size 0.22 μm, pack of 500 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
Nylon membrane
polypropylene housing
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 9910-2502
Parametry
67.5 psi pressure
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
0.65 cm2
rozmiar
24.5 × 29.2 mm
masa
1.53 kg
wielkość porów
0.22 μm
dopasowywanie
female Luer inlet
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
przydatność
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
Cechy i korzyści
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
Informacje prawne
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)