Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WHA77013250
Whatman® UNIPLATE microplates
96 well, "V" bottom, well volume 250 μL, white polystyrene
Synonim(y):
mikropłytka, płytka wielokomorowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.24
Materiały
V-bottom wells
white polystyrene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 7701-3250
Whatman Article No. 28420863 (US reference)
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 well
pojemność dołka
250 μL
pojemność robocza
250 μL
Opis ogólny
Whatman UNIPLATE firmy Cytiva ma spiczaste dno zapewniające wysoką wydajność odzyskiwania cennych próbek o małej objętości. Pionowe boki studzienki zapewniają, że materiał spływa do podstawy studzienki. Firma Cytiva oferuje kilka opcji Whatman UNIPLATE do pobierania i analizy próbek. Dostępne są opcje mikropłytek z 24, 48, 96 i 384 dołkami, a także prostokątne lub okrągłe dna dołków. Odzyskiwanie cieczy jest niezbędne w różnych zastosowaniach, które wymagają ponownej analizy próbek. Zbieranie próbek ciekłych jest niezbędnym krokiem w przywracaniu próbek do linii technologicznej. Mikropłytki polistyrenowe Whatman UNIPLATE mają dno w kształcie litery "V", które doskonale nadaje się do odzyskiwania próbek cieczy o małej objętości.
Zastosowanie
  • Przechowywanie próbek
  • Rozwój testów
  • Wysokowydajne badania przesiewowe
  • Minipreparacja plazmidów
  • Testy ELISA
  • Luminescencja/chemiluminescencja
  • Hodowla komórkowa
  • Gromadzenie filtratu
Cechy i korzyści
  • Dno w kształcie litery "V" zapewnia maksymalny odzysk próbek - typowy odzysk 99% próbek ciekłych
  • Odpowiednie do zastosowań z małymi, kosztownymi objętościami próbek
  • Wysokiej jakości mikropłytki z polistyrenu
  • Odpowiednie do użytku z manipulatorami i nośnikami wirówek
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)