Kluczowe dokumenty
WHA69052502
Whatman® GD/XP syringe filters
#25, pore size 0.2 μm, Nylon membrane
Synonim(y):
Z754676
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
Nylon membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
Właściwości
Polypropylene prefilter
opakowanie
pk of 1500
producent / nazwa handlowa
Whatman 6905-2502
Whatman Article No. 28420559 (US reference)
Średnica
25 mm
pojemność
≤25 mL
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Cechy i korzyści
  • Niejałowe filtry strzykawkowe Whatman GD/X łączą w sobie polipropylenową obudowę, wysokowydajne media do filtracji wstępnej Whatman GMF 150 i GF/F oraz jeden z następujących materiałów membranowych:
  • Polieterosulfon (PES) do hodowli surowicy, osocza i tkanek
  • Polifluorek winylidenu (PVDF) do HPLC
  • Octan celulozy do roztworów biologicznych
  • Mikrofibra ze szkła borokrzemianowego
Przydatność
Nadaje się do filtrowania próbek do analizy metali śladowych i do przygotowywania próbek obciążonych cząstkami stałymi.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1