Kluczowe dokumenty
WHA67881302
Whatman® Puradisc 13 syringe filters
0.2 μm, polypropylene, 100/pk
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman filters, Z744867, disposable syringe filters
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
polypropylene housing
polypropylene membrane
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 6788-1302
Whatman Article No. 28420318 (US reference)
Średnica
13 mm
powierzchnia filtracyjna
1.3 cm2
pojemność
≤10 mL
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Opis ogólny
  • Do wyboru niesterylny filtr strzykawkowy o średnicy 13 mm lub 25 mm w zależności od objętości filtrowanej próbki.
  • Rozmiary porów poniżej mikrona, 0,2 μm i 0,45 μm, do zatrzymywania drobnych cząstek w celu ochrony instrumentów i kolumn chromagraficznych.
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie w celu sterylnego przygotowania próbek
  • Dostępne również z medium filtracyjnym z polipropylenu wgłębnego (DpPP)
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)