Z741960
Cameo™ Syringe Filter
polypropylene membrane, pore size 0.45 μm, diam. 30 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Materiały
polypropylene housing
polypropylene membrane
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 200 ea
producent / nazwa handlowa
GVS Life Sciences 1224311
Średnica
30 mm
wielkość porów
0.45 μm
Opis ogólny
Zaprojektowany w celu przyspieszenia i zwiększenia przepustowości próbki przy jednoczesnym zmniejszeniu ciśnienia wstecznego, objętość zatrzymania jest nieco niższa ze względu na ulepszoną konstrukcję kanału przepływowego i zmniejszone odstępy między podporami. Ulepszenia konstrukcyjne pozwalają na zwiększenie ciśnienia roboczego, które mogą wytrzymać filtry strzykawkowe.
Zastosowania:
Analiza płynów biologicznych i organicznych, przygotowanie próbek analitycznych, HPLC, testy złożone, jednorodność zawartości, testy rozpuszczania, próbki środowiskowe, analiza żywności.
Zastosowania:
Analiza płynów biologicznych i organicznych, przygotowanie próbek analitycznych, HPLC, testy złożone, jednorodność zawartości, testy rozpuszczania, próbki środowiskowe, analiza żywności.
Informacje prawne
Cameo is a trademark of GVS S.p.A.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)