WHA5202090
Whatman® filter paper, Grade 202, creped
circles, diam. 90 mm (3.5 in.), pkg of 100 ea
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z761729, paper filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
circles
creped white cellulose
Właściwości
Grade 202
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 5202-090
Whatman Article No. 28419886 (US reference)
Parametry
medium flow rate
medium-fast flow rate
Średnica
90 mm (3.5 in.)
grubość
0.29 mm (0.01 in.)
wielkość porów
15-19 μm
gramatura
82 g/m2
pojemność
normal loading
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Grade 202 provides medium filtration speed of coarse particles. The surface is creped, hence has a greater effective filtration area than smooth surfaced filter papers of the same diameter.
Note; These papers should not be used for kjeldahl nitrogen analysis.
Cechy i korzyści
- Filters coarse particles
- Medium filtration speed
- Crêped for increased efficiency and filterlife compared to smooth filter papers of same diameter
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)