WHA3827-035
Whatman® glass microfiber filters, Grade 934-AH® RTU
for volatiles, diam. (35 mm), pre-weighed
About This Item
Polecane produkty
opis
basis weight, 64 g/m2
Właściwości
Nominal Air Flow Rate: 3.7 s/100 ml/in²
Typical water flow rate: 341 ml/min
for volatiles
pre-weighed
Parametry
<550 °C max. temp.
47 speed (filtration)
Średnica
(35 mm)
grubość
435 μm
wielkość porów
1.5 μm retention
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nasze bibuły filtracyjne z mikrofibry szklanej Whatman w klasie 934-AH RTU zostały wstępnie umyte, wysuszone (lub podpalone), schłodzone, wysuszone i zważone, co eliminuje etapy obróbki wstępnej, które są wymagane przez US EPA Laboratory Standard Method 2540 części C, D i E. Te bibuły filtracyjne z mikrofibry szklanej charakteryzują się zatrzymywaniem drobnych cząstek o wielkości 1,5 µm przy dużych prędkościach przepływu w celu przetwarzania ciężkich, mętnych próbek.
Wstępnie zważone bibuły filtracyjne z mikrofibry szklanej są pakowane z aluminiową szalką z kodem kreskowym wskazującym wagę bibuły filtracyjnej. Kod kreskowy z tej szalki może być użyty do znalezienia dokumentacji wagi filtra na stronie internetowej Cytiva. Każde pudełko bibuł filtracyjnych 934-AH RTU posiada również kod kreskowy, który można wykorzystać do pobrania masy wszystkich bibuł filtracyjnych z tego pudełka.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- 934-AH RTU do zawiesin i rozpuszczonych ciał stałych - wstępnie umyte, wysuszone, schłodzone i zważone filtry z certyfikowanym ubytkiem masy między etapami mycia i suszenia mniejszym niż 0,5 mg lub 4% zgodnie z US EPA Lab Standard Method 2540 część C i D. (Większość filtrów jest ważona z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, jednak w razie potrzeby wersja 47 mm filtra z mikrofibry szklanej może być mierzona z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku).
- Gotowy do użycia dla substancji lotnych - wstępnie umyty, wstępnie zważony i wstępnie wypalony w temperaturze 550°C zgodnie ze standardową metodą laboratoryjną US EPA 2540 część C, D i E.
- RTU Double Weigh - etapy suszenia, chłodzenia i ważenia bibuły filtracyjnej powtórzone dwukrotnie dla klientów o najwyższych wymaganiach prawnych.
- Dostępne są również ekonomiczne wersje filtrów do badania rozpuszczonych, zawieszonych i lotnych substancji 934-AH RTU. Te bibuły filtracyjne są wstępnie myte i suszone, ale nie są ważone i nie są dostarczane z kodami kreskowymi.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)