Kluczowe dokumenty
WHA10334383
Whatman® qualitative filter paper for technical use, Grade 0858, grained
sheets, W × L 390 mm × 390 mm, pack of 500
Synonim(y):
Z696137
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose
sheets
Właściwości
Grade 0858
opakowanie
pack of 500
producent / nazwa handlowa
Whatman 10334383
Whatman Article No. 28414479 (US reference)
Parametry
55 sec/100 mL speed (Herzberg)
szer. × dł.
390 mm × 390 mm
grubość
170 μm
wielkość porów
7-12 μm (Particle retention)
gramatura
75 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Te bibuły filtracyjne są wykonane z super rafinowanej celulozy i zostały specjalnie zaprojektowane, aby mieć szczególne właściwości dla każdego zastosowania technicznego. Zakres zastosowań sięga od filtracji napojów po oczyszczanie kąpieli galwanicznych.
Klasa 0858: 7-12 μm
Ziarnisty, o średnio szybkim przepływie i średniej retencji. Uniwersalna bibuła filtracyjna stosowana do filtracji ekstraktów, olejów, piwa, syropów itp., stosowana również w prasach filtracyjnych lub do zasysania cieczy.
Cechy i korzyści
  • Wykonane z super rafinowanej celulozy i zostały specjalnie zaprojektowane, aby mieć szczególne właściwości dla każdego zastosowania technicznego.
  • Zakres zastosowań sięga od filtracji napojów po oczyszczanie kąpieli galwanicznych.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)