WHA29175524
Whatman® Exposure Cassettes for Unmounted Screen
L × W (35 cm) (43 cm), Whatman 29175524
producent / nazwa handlowa
Cytiva
Whatman 29175524
dł. × szerokość
(35 cm) (43 cm)
Opis ogólny
The Exposure Cassette protects the screen from light during exposure to the sample.
- For use with unmounted screens (not included).
- Protects your screen from light during exposure.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)