Kluczowe dokumenty
WHA2200270
Whatman® 1PS phase separator filter papers
circles, diam. 27 cm, pack of 100
Synonim(y):
bibuły filtracyjne do separacji, bibuły filtracyjne do separacji faz
About This Item
Kod UNSPSC:
41115727
NACRES:
NB.51
Materiały
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 2200-270
Whatman Article No. 28418829 (US reference)
Średnica
27 cm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Separator faz Whatman 1PS firmy Cytiva to hydrofobowy filtr do rutynowej ekstrakcji rozpuszczalnikami. W ciągu kilku sekund zatrzymuje fazy wodne, podczas gdy fazy rozpuszczalnika przepływają przez niego.
Hydrofobowy papier do ekstrakcji rozpuszczalników
Ekstrakcja rozpuszczalników może być czasochłonna i niechlujna, gdy wymagane są liczne separacje. Separator faz Whatman 1PS firmy Cytiva jest impregnowany stabilizowanym silikonem, tworząc hydrofobową bibułę filtracyjną, która może zastąpić lejek separacyjny w niektórych zastosowaniach.
Szybka ekstrakcja rozpuszczalnikiem
Zmieszane fazy są wlewane bezpośrednio do filtra Whatman 1PS Phase Separator. Faza rozpuszczalnika przepływa przez bibułę szybko i czysto, automatycznie zatrzymując się po zakończeniu procesu; cała faza wodna zostaje zatrzymana. Krople są automatycznie oddzielane w ciągu kilku sekund.
Cechy i korzyści
  • Impregnowany stabilizowanym silikonem w celu stworzenia filtra hydrofobowego
  • Możliwość równoległego przetwarzania wielu separacji
  • Nie wymaga specjalnego szkolenia
  • W niektórych zastosowaniach może zastąpić lejek separacyjny
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)