Key Documents
SYNF668000
Synthware Erlenmeyer flask
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/42
Synonim(y):
Synthware F668000, glass conical flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
flat bottom
glass flask
Połączenie
joint neck24/40
joint: ST/NS29/42
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F668000
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
With joint. Stopper is not supplied. All sizes including 1L flasks are hand-blown from tubing to ensure heavy and uniform wall.
Inne uwagi
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)