WHA1827021
Whatman® glass microfiber grade 934-AH filter discs 1.5 μm pore size
white, binder free, total suspended solids analysis, 100 ea, 21 mm diam
Synonim(y):
Z690708, glass fiber filter papers, glass microfiber filters
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® glass microfiber filters, Grade 934-AH®, circles, diam. 21 mm
Materiały
borosilicate glass membrane
circles
opis
basis weight, 64 g/m2
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 1827-021
Whatman Article No. 28418464 (US reference)
Parametry
47 speed (filtration)
Średnica
21 mm
grubość
435 μm
wielkość porów
1.5 μm retention
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Water pollution monitoring
- Air pollution monitoring
- Cell harvesting
- Liquid scintillation counting
Cechy i korzyści
- High loading capacity enables efficient filtration of suspended solid
- Smooth surface: provides efficient precipitate recovery
- High loading capacity: enables processing of turbid solutions
- High-grade borosilicate glass microfiber: withstands temperatures up to 550°C
- Nominal particle retention of 1.5 µm
- Low fiber shedding
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)