Kluczowe dokumenty
WHA18226580
Whatman® glass microfiber grade GF/C filter discs 1.2 μm pore size
white, binder free, 0.26 mm thick, 400 ea, 25 mm diam
Synonim(y):
Z752940
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Whatman® glass microfiber filters, binder free, Grade GF/C, circles, diam. 25 mm
Materiały
borosilicate glass
circles
opis
GF/C grade: medium to fast, high loading
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pk of 400
producent / nazwa handlowa
Whatman 1822-6580
Whatman Article No. 28418392 (US reference)
Średnica
25 mm
grubość
0.26 mm
wielkość porów
1.2 μm
przydatność
suitable for (collection of suspended solids in potable water and natural and industrial wastes)
Opis ogólny
Grade GF/C: 1.2 μm
Cytiva’ Whatman Filter Paper grade GF/C glass filters offer fine particle retention, good flow rate and loading capacity. GF/C filter papers support total suspended solids analysis.
Cechy i korzyści
  • Szeroko stosowany jako filtr całkowitej zawiesiny ciał stałych do zastosowań testujących zarówno wodę pitną, jak i ścieki.
  • Szeroko stosowany jako filtr całkowitej zawiesiny ciał stałych do zastosowań testujących zarówno wodę pitną, jak i ścieki.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)