Kluczowe dokumenty
WHA1822915
Whatman® glass microfiber filters, binder free, Grade GF/C
Grade GF/C sheets, 460 x 570 mm, 25/pk
Synonim(y):
Z740950, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Materiały
borosilicate glass
sheets
opis
GF/C grade: medium to fast, high loading
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 25
producent / nazwa handlowa
Whatman 1822-915
Whatman Article No. 28418398 (US reference)
szer. × dł.
460 mm × 570 mm
grubość
0.26 mm
wielkość porów
1.2 μm
przydatność
suitable for (collection of suspended solids in potable water and natural and industrial wastes)
Opis ogólny
Grade GF/C: 1.2 μm
Cytiva’ Whatman Filter Paper grade GF/C glass filters offer fine particle retention, good flow rate and loading capacity. GF/C filter papers support total suspended solids analysis.
Cechy i korzyści
  • Szeroko stosowany jako filtr całkowitej zawiesiny ciał stałych do zastosowań testujących zarówno wodę pitną, jak i ścieki.
  • Szeroko stosowany jako filtr całkowitej zawiesiny ciał stałych do zastosowań testujących zarówno wodę pitną, jak i ścieki.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)