WHA9892-128
Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 40
pyramid, H (12.5 cm), pack of 1000 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Właściwości
pyramid
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 9892-128
Parametry
0.29 psi wet burst
340 sec/100 mL speed (Herzberg)
Wysokość
(12.5 cm)
grubość
210 μm
popiół
≤0.007%
wielkość porów
8 μm (Particle retention)
gramatura
95 g/m2
Opis ogólny
Składana bibuła filtracyjna Pyramid (kwadratowa) jest łatwa w użyciu i oszczędza cenny czas podczas wykonywania powtarzalnych lub wielokrotnych analiz.
Cechy i korzyści
- Łatwo mieści się w stożkowych lejkach.
- Oszczędza cenny czas podczas wykonywania powtarzalnych lub wielokrotnych analiz.
- Zapewnia taką samą wysoką jakość i spójność, jakiej można oczekiwać od wszystkich bibuł filtracyjnych Whatman.
- Celulozowe bibuły filtracyjne Whatman są również dostępne w formatach piramidalnych (kwadratowych).
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA9892-128 |