WHA1213500
Whatman® prepleated qualitative filter paper, Grade 113V, creped
circles, diam. 500 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z241040, filter paper, filter papers, paper filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1213-500
Whatman Article No. 28417926 (US reference)
Parametry
28 sec/100 mL speed (Herzberg)
9 psi wet burst
Średnica
500 mm
grubość
420 μm
popiół
≤0.06%
wielkość porów
30 μm (Particle retention)
gramatura
125 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Uwaga: Grade 113V jest wzmocniony chemicznie stabilną żywicą. Te filtry papierowe zawierają jednak azot i dlatego nie powinny być stosowane w szacunkach Kjeldahla lub innych procedurach wrażliwych na azot.
Wzmocniona na mokro krepowana bibuła filtracyjna
Krepowana bibuła filtracyjna, która ma szorstką powierzchnię, została zaprojektowana w celu zwiększenia nośności. Karbowane (wstępnie pofałdowane) filtry papierowe eliminują potrzebę składania okręgów w powtarzalnych lub wielokrotnych analizach.
Filtry papierowe Whatman Grade 113V firmy Cytiva są dodatkowo wzmocnione chemicznie stabilną żywicą, która zwiększa wytrzymałość na mokro bez wprowadzania znaczących zanieczyszczeń do filtratu. Wzmocnienie papieru rozszerza zakres typów próbek, które można oddzielić w stożkowym lejku filtracyjnym.
Cechy i korzyści
- Niezwykle szybka filtracja (Herzberg 28s)
- Wzmocniony na mokro chemicznie stabilną żywicą
- Zatrzymywanie gruboziarnistych cząstek: nominalna retencja cząstek 30 µm
- Krepowana bibuła filtracyjna zapewnia wysoką obciążalność
- Karbowany (wstępnie karbowany) dla łatwego użycia w zastosowaniach ze stożkowym lejkiem filtracyjnym
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA1213500 | 4061831625424 |