WHA1202400
Whatman® prepleated qualitative filter paper, Grade 2V
circles, diam. 400 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z240370
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1202-400
Whatman Article No. 28417916 (US reference)
Parametry
0.29 psi wet burst
240 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
400 mm
grubość
190 μm
popiół
≤0.06%
wielkość porów
8 μm (Particle retention)
gramatura
97 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Medium flow and nominal particle retention rating of 8 µm
- Herzberg filtration speed of 240 s
- Fluted (pre-pleated) for easy use with conical filter funnels
- Can be used for soil analysis or general filtration
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)