WHA110601
Whatman® polycarbonate Nuclepore filter discs 0.15 μm pore size
hydrophilic, track-etched, treated with PVP, 100 ea, 25 mm diam
Synonim(y):
Whatman filter papers, Whatman membrane, Z699810, nuclepore
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® Nuclepore™ Track-Etched Membranes, diam. 25 mm, pore size 0.015 μm, polycarbonate
Materiały
polycarbonate
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 110601
Whatman Article No. 28417579 (US reference)
Średnica
25 mm
wielkość porów
0.015 μm
Zastosowanie
- Epifluorescence microscopy
- Environmental analysis
- Cell biologyEPA testing
- Fuel testing
- Bioassays
- Parasitology
- Air analysis
- Water microbiology
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)