WHA230600
Whatman® drain disc
diam. 25 mm
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman filters, Z741477
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyethylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 230600
Whatman Article No. 28418859 (US reference)
Średnica
25 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Applications
- General laboratory microfiltration
- Quality control and sterility testing
- Removal of particulates from HPLC solvents
- Tissue culture media filtration
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)