Kluczowe dokumenty
WHA10537138
Whatman® qualitative filter paper for technical use, Grade Shark Skin®, creped
roll, W × L 21 in. × 750 ft, pack of 1
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z759651, filter papers
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose
roll
Właściwości
Grade Shark Skin
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Whatman 10537138
Whatman Article No. 28416978 (US reference)
Parametry
77.5 sec/100 mL speed (Herzberg)
szer. × dł.
21 in. × 750 ft
grubość
170 μm
wielkość porów
8-12 μm (Particle retention)
gramatura
44 g/m2
Opis ogólny
Bibuły filtracyjne Whatman Grade Shark Skin (retencja cząstek 8-12 µm) są średnio/wolno filtrującymi bibułami wykonanymi z super rafinowanej celulozy. Są one dostępne w różnych rozmiarach, zarówno w krążkach, jak i arkuszach.
Cechy i korzyści
  • Oczyszczanie olejów jadalnych, napojów i masła kakaowego do zastosowań spożywczych i kosmetycznych. Redukcja zanieczyszczeń obniża ilość reagentów i zwiększa wydajność oleju, co minimalizuje koszty produkcji i pomaga zapewnić zgodność z przepisami.
  • Usuwanie zawieszonych ciał stałych do oczyszczania kąpieli galwanicznych
  • Papier ochronny do pras filtracyjnych
  • Bardzo cienki z wysoką wytrzymałością na mokro: umożliwia obsługę, gdy jest mokry; umożliwia stosowanie pod ciśnieniem; zapewnia trwałość i wsparcie strukturalne w filtracji wodnej
  • Krepowany papier filtracyjny: ma zwiększoną powierzchnię, która skraca czas filtracji i pozwala na większą rozciągliwość i elastyczność
  • Trwały: odporny na słabe kwasy i zasady
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Shark Skin is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)