WHA10314765
Whatman® qualitative filter paper, Grade 1573
roll, W × L (70 mm) (80 m)
About This Item
Kod UNSPSC:
41115727
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Materiały
roll
producent / nazwa handlowa
Cytiva
Whatman 10314765
Parametry
25 sec/100 mL speed (Herzberg)
szer. × dł.
(70 mm) (80 m)
grubość
170 μm
wielkość porów
12-25 μm (Particle retention)
gramatura
88 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Te niezwykle wytrzymałe bibuły filtracyjne mają wysoką wytrzymałość na mokro dzięki dodaniu niewielkiej ilości chemicznie stabilnej żywicy. Normalne zastosowania jakościowe nie wprowadzą żadnych znaczących zanieczyszczeń do filtratu. Żywice zawierają jednak azot, więc bibuły te nie powinny być stosowane w szacunkach Kjeldahla itp. Niektóre wzmocnione na mokro gatunki są dostępne w formie złożonej (wstępnie wypełnionej).
Gatunek 1573: 12-25 μm (szybka, gładka bibuła filtracyjna)
Szybka bibuła filtracyjna o wysokiej wytrzymałości na mokro. Ma bardzo gładką powierzchnię, dzięki czemu łatwo ją zeskrobać lub zmyć osad. Odporna na: roztwory kwasu siarkowego i azotowego (do 40% w 50°C), solnego (do 10% w 100°C, 20% w 60°C, 25% w 20°C), zasady (do 10% w 20°C).
Gatunek 1573: 12-25 μm (szybka, gładka bibuła filtracyjna)
Szybka bibuła filtracyjna o wysokiej wytrzymałości na mokro. Ma bardzo gładką powierzchnię, dzięki czemu łatwo ją zeskrobać lub zmyć osad. Odporna na: roztwory kwasu siarkowego i azotowego (do 40% w 50°C), solnego (do 10% w 100°C, 20% w 60°C, 25% w 20°C), zasady (do 10% w 20°C).
Cechy i korzyści
- Szybka bibuła filtracyjna o wysokiej wytrzymałości na wilgoć. Ma bardzo gładką powierzchnię, dzięki czemu łatwo ją zeskrobać lub zmyć osad.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA10314765 |