WHA10408712
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, black grid (3.1 mm), sterile, for membrane butler, 100 EA, 400 ea, 47 mm diam
Synonim(y):
Z750476
About This Item
Polecane produkty
product name
Whatman® ME membranes for microbiological control, ME24/21, without interleaving paper, pore size 0.2 μm, black grid, diam. 50 mm
Materiały
black grid
opakowanie
pk of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10408712
Whatman Article No. 28415241 (US reference)
Średnica
50 mm
membrana śr.
47 mm
wielkość porów
0.2 μm
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Excellent contrast for easy particle detection
- High internal surface area for sample adsorption
- High dirt loading capacity
- Biologically inert with good thermal stability
- Uniform microporous structure delivers high flow rates
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)