WHA10402014
Whatman® nitrocellulose NC10 filter discs 0.1 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 50 mm diam
Synonim(y):
Whatman filter, Z697389, cellulose membrane, membrane filter
About This Item
Polecane produkty
product name
Whatman® nitrocellulose membrane filters, NC10 Membrane Circles, diam. 50 mm, pore size 0.1 μm
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10402014
Whatman Article No. 28415056 (US reference)
Średnica
50 mm
wielkość porów
0.1 μm
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Standard membrane filter for most applications involving particles and cells from 0.1 µm to 12.0 µm
- Samples are retained on the surface for easy microscopic analysis and recovery
- Temperature-resistant cellulose nitrate can withstand autoclaving up to 121°C with no loss in integrity
- Whatman membrane filters exhibit a low shrinkage during autoclaving, reducing tearing
- High strength and flexibility prevent tearing during handling, loading, and autoclaving
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)