WHA10370011
Whatman® glass microfiber grade GF 6 filter discs <1. μm pore size
white, inorganic binder, water and wastewater testing, 100 ea, 200 mm diam
Synonim(y):
Z749907
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 6, diam. 200 mm
Materiały
circles
glass membrane (with inorganic binder)
opakowanie
pk of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10370011
Whatman Article No. 28414751 (US reference)
Średnica
200 mm
wielkość porów
<1.0 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Sub micron filter retention efficiency to capture extremely small particles
- Inorganic binder for increased strength
- Temperature-resistant up to 500°C
- Can be used as a pre-filter for dense samples
- Frequently used in waste water analysis
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)