WHA10350274
Whatman® cellulose extraction thimbles
L × W 48 mm × 200 mm, thickness 2.0 mm
Synonim(y):
Z749826
About This Item
Kod UNSPSC:
41104817
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opakowanie
pk of 25
producent / nazwa handlowa
Whatman 10350274
Whatman Article No. 28414710 (US reference)
dł. × szerokość
48 mm × 200 mm
grubość
2.0 mm
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- 603 Standardowe gilzy celulozowe wykonane z wysokiej jakości celulozy dostępne w różnych rozmiarach.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA10350274 | 4061831612462 |