Key Documents
SYNF198100
Synthware powder funnel with flattened side
joint: ST/NS 29/20, top diam. 100 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS29/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F198100
śr. górna
100 mm
Opis ogólny
Funnels have 60° angled side with a standard taper inner joint.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.