Kluczowe dokumenty
Z303089
Quickfit® air condenser
L 200 mm, joint: ST/NS 14/23
Synonim(y):
C2/11
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS14/23
producent / nazwa handlowa
Quickfit C 2/11
dostępność
not available in ROW
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
Długość
200 mm
powierzchnia
100 cm2
Opis ogólny
These simple condensers are useful for condensation of materials with boiling points greater the 150 °C.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z303089-1EA4061832829319