Kluczowe dokumenty
WHA10347670
Whatman® weighing boats and paper
B-2 Sheets, dish L × W 12 mm × 304 mm
Synonim(y):
ważenie papieru, ważenie łodzi
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
Materiały
paper
Właściwości
grade B-2
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10347670
Whatman Article No. 28414661 (US reference)
Dł. × szer. naczynia
12 mm × 304 mm
Opis ogólny
Papier wagowy Whatman klasy B-2 firmy Cytiva rozpuszcza się bez pozostałości w roztworze kwasu, co ma kluczowe znaczenie w zastosowaniach takich jak analiza azotu w glebie metodą Kjeldahla.
Opakowania po 500 arkuszy papieru Whatman klasy B-2 są dostępne w czterech rozmiarach:
  • 76,2 × 76,2 mm (3 × 3 cale) arkusze
  • Arkusze 101,6 × 101,6 mm (4 × 4 cale)
  • Arkusze 152,4 × 152,4 mm (6 × 6 cali)
  • 304,8 × 304,8 mm (12 × 12 cali) arkusze
Cechy i korzyści
  • Cienki (0,04 mm) i lekki (43 g/m²)
  • Przezroczysta i gładka powierzchnia pergaminu
  • Łatwe ważenie i przenoszenie próbek
  • Niezawodny do transferu ilościowego
  • Zakres rozmiarów arkuszy dla łatwości użycia
  • Papier o niskiej zawartości azotu, który jest wolny od pozostałości dla dokładnej analizy chemicznej
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)