WHA10300009
Whatman® quantitative filter papers, ashless, Grade 589/1 black ribbon
circles, diam. 90 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z695297, paper filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10300009
Whatman Article No. 28414097 (US reference)
Parametry
25 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
90 mm
grubość
190 μm
popiół
≤0.01%
wielkość porów
12-25 μm (Particle retention)
gramatura
80 g/m2
Opis ogólny
Ashless: 0.007% ash maximum for Grades 40 to 44 and a maximum of 0.01% for the 589 Grades-very pure filters suitable for a wide range of critical analytical filtration procedures.
Hardened low ash: 0.015% ash maximum-treated with a strong acid to remove trace metals and produce high wet strength and chemical resistance. These filters are particularly suitable for Büchner filtration where the tough smooth surface of the filter makes it easy to recover precipitates.
Hardened ashless: 0.006% ash maximum-acid hardened to give high wet strength and chemical resistance with extremely low ash content. The tough surface makes these filters suitable for a wide range of critical filtration procedures.
Grade 589/1: 12-25 μm (fast filter paper)
‘Black Ribbon Filter′, the established standard in quantitative analysis for the filtration of coarse precipitates (class 2a acc. to DIN 53 135). Ashless filter paper with very high flow rate. Used for many quantitative standard methods, especially for gravimetric applications (e.g., determination of the ash content in foodstuffs), or for the Blaine test in the cement industry.
Cechy i korzyści
- Prędkość filtracji Herzberga 50 s*
- Filtr z czarną wstążką do szybkiej filtracji gruboziarnistych osadów
- Wysoka czystość (< 0,01% popiołu)
- Zgodność z testem Blaine'a i testem zawartości popiołu
- Dostępny również w wersji gotowej jako klasa 589/1 ½
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)