Kluczowe dokumenty
WHA1005325
Whatman® qualitative filter paper, Grade 5
circles, diam. 25 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z752398
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1005-325
Whatman Article No. 28414047 (US reference)
Parametry
0.40 psi wet burst
1420 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
25 mm
grubość
200 μm
popiół
≤0.06%
wielkość porów
2.5 μm (Particle retention)
gramatura
100 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
Grade 5: 2.5 μm, (slow filter paper)
The maximum degree of fine particle filtration in the qualitative range. Capable of retaining the fine precipitates encountered in chemical analysis. Slow flow rate. Excellent clarifying filter for cloudy suspensions and for water and soil analysis.
Cechy i korzyści
  • Filtry celulozowe są stosowane w jakościowych technikach analitycznych do oznaczania i identyfikacji materiałów.
  • Dostępne są również gotowe filtry jakościowe, które zapewniają lepsze natężenie przepływu i zwiększoną pojemność w porównaniu z równoważnymi filtrami płaskimi.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)