Merck
W6853
Kwas fumarowy-1,4-13C2,2,3-d2
greener alternative
API for Clinical Studies, ≥98 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonim(y):
Fumaric acid-1,4-13C2,2,3-d2
About This Item
Wzór liniowy:
HOO13CCD=CD13COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.07
Kod UNSPSC:
12352106
klasa czystości
cGMP
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Próba
≥98% (CP)
wynik ekologicznej alternatywy
old score: 59
new score: 48
Find out more about DOZN™ Scoring
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
O[13C](/C([2H])=C([2H])/[13C](O)=O)=O
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych alternatywnych produktów, które są zgodne z jedną z czterech kategorii bardziej ekologicznych alternatyw. Ten produkt należy do kategorii produktów przeprojektowanych, wykazując kluczowe ulepszenia w zakresie zasad zielonej chemii "Mniej niebezpieczne syntezy chemiczne", "Bezpieczniejsze rozpuszczalniki i środki pomocnicze" oraz "Bezpieczniejsza chemia zapobiegająca wypadkom". Kliknij tutaj, aby wyświetlić kartę wyników DOZN.
Opakowanie
Zazwyczaj ten produkt jest dostępny do natychmiastowej wysyłki z magazynu. Skontaktuj się z Obsługą klienta ds. stabilnych izotopów w celu omówienia ilości i potrzeb w zakresie pakowania.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.