Merck
W527408
Sigma-Aldrich
trans-2,3-Epoxybutane
Synonim(y):
trans-β-Butylene oxide, trans-2,3-Dimethyloxirane, trans-2-Butene oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
Beilstein:
79772
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
ciśnienie pary
3.83 psi ( 20 °C)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3730 (lit.)
tw
54-55 °C (lit.)
gęstość
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
ciąg SMILES
C[C@H]1O[C@@H]1C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4-/m1/s1
Klucz InChI
PQXKWPLDPFFDJP-QWWZWVQMSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-16.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-27 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Emily C Minerath et al.
Environmental science & technology, 43(5), 1386-1392 (2009-04-09)
Polyols and sulfate esters have recently been identified in the secondary organic aerosol (SOA) formed in the photooxidation of biogenic hydrocarbons both in the laboratory and under ambient atmospheric conditions. In the present study, the potential role of the reactions
C de Meester et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 2(6), 284-288 (1982-12-01)
The compound 2,3-epoxybutane (2,3-EB) is a direct mutagen for the base-pair-substitution-sensitive strains TA 1530, TA 1535 and TA 100, in the absence and in the presence of metabolic activation by liver S9-mix. Under the same experimental conditions, the 2-methyl derivative
C de Meester
Toxicology letters, 21(3), 255-262 (1984-06-01)
The mutagenicity of 2,3- epoxybutane (2,3-EB) towards Salmonella FFphimurium TA1530 is increased by rat liver S9 mix. This enhancement can be induced by Aroclor 1254 (ARO) or phenobarbitone (PB) pretreatment. Comparative assays with purified subcellular liver fractions demonstrated that cytosol
P Castelain et al.
Mutagenesis, 8(5), 387-393 (1993-09-01)
Four structurally related aliphatic epoxides (1,2-epoxypropane, 1,2-epoxyisobutane, cis- and trans-2,3-epoxybutane) have been tested in the Salmonella/microsome assay, modified for volatile substances, using the strains TA1535 and TA100. The aim of the study was to evaluate the effect of methylation on