Kluczowe dokumenty
W519006
Bis(2-ethylhexyl) adipate
≥99%
Synonim(y):
Adipic acid di(2-ethylhexyl) ester, DOA
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Fragrance grade
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
mp
<−70 °C (lit.)
gęstość
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
faint
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
Klucz InChI
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?