Merck
W420055
Sigma-Aldrich
L-Piperitone
natural, ≥85%
Synonim(y):
(R)-6-(izopropylo)-3-metylocykloheks-2-en-1-on
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
Numer FEMA:
4200
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
07.255
NACRES:
NA.21
klasa czystości
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
≥85%
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
cooling; minty; peppermint
ciąg SMILES
O=C1[C@H](CCC(=C1)C)C(C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h6-7,9H,4-5H2,1-3H3/t9-/m1/s1
Klucz InChI
YSTPAHQEHQSRJD-SECBINFHSA-N
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Do celów badawczo-rozwojowych lub spożywczych poza UE. Nie do sprzedaży detalicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
103 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)