Merck
W419001
Sigma-Aldrich
L-Ornithine hydrochloride
99%
Synonim(y):
(S)-(+)-2,5-Diaminopentanoic acid hydrochloride, (S)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride, L-Ornithine monohydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
NH2(CH2)3CH(CO2H)(NH2) · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.62
Numer FEMA:
4190
Beilstein:
3625847
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
99%
mp
245 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green
ciąg SMILES
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
Klucz InChI
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Zastosowanie
  • Podchroniczne próby tolerancji stopniowanej doustnej suplementacji chlorowodorkiem ornityny lub cytruliną u zdrowych osób dorosłych...: Badanie to analizuje bezpieczeństwo i tolerancję różnych dawek chlorowodorku L-ornityny u zdrowych osób dorosłych. Wyniki wskazują, że chlorowodorek L-ornityny jest dobrze tolerowany przy różnych poziomach dawkowania, co czyni go realnym suplementem do różnych zastosowań (Miura et al., 2023).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tom Rimaux et al.
Research in microbiology, 164(3), 216-225 (2012-11-28)
Arginine conversion through the arginine deiminase (ADI) pathway is a common metabolic trait of Lactobacillus sakei which is ascribed to an arc operon and which inquisitively involves citrulline excretion and re-uptake. The aim of this study was to verify whether
Sherry Dadsetan et al.
Biochemical pharmacology, 85(1), 115-123 (2012-10-30)
Combined administration of ornithine and phenylacetate (OP) is proposed as a novel treatment of hyperammonemia and hepatic encephalopathy. Ornithine is believed to increase ammonia fixation into glutamine in muscle tissue and glutamine is subsequently thought to react with phenylacetate forming
Nicole Berthold et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 57(1), 402-409 (2012-11-02)
Proline-rich antimicrobial peptides (PrAMPs) from insects and mammals have recently been evaluated for their pharmaceutical potential in treating systemic bacterial infections. Besides the native peptides, several shortened, modified, or even artificial sequences were highly effective in different murine infection models.
Charles D Mills
Critical reviews in immunology, 32(6), 463-488 (2013-02-23)
The purpose of immunology is simple. Cure or prevent disease. M1/M2 is useful because it is simple. M1/M2 describes the two major and opposing activities of macrophages. M1 activity inhibits cell proliferation and causes tissue damage while M2 activity promotes
Irene Tsiapa et al.
Nuclear medicine and biology, 40(2), 262-272 (2012-12-15)
Radiolabeled RGD peptides that specifically target integrin α(ν)β(3) have great potential in early tumor detection through noninvasive monitoring of tumor angiogenesis. Based on previous findings of our group on radiopeptides containing positively charged aminoacids, we developed a new cyclic cRGDfK