Merck
W416533
Sigma-Aldrich
Methyl (Z)-5-octenoate
≥97%, FG
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.22
Numer FEMA:
4165
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
09.934
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥97%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
creamy; fresh; green; tropical
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h4-5H,3,6-8H2,1-2H3/b5-4-
Klucz InChI
TUHAYWWWVLJJJM-PLNGDYQASA-N
Inne uwagi
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)